Documentos Principais
47433
Sigma-Aldrich
Fmoc-1-Nal-OH
≥98.0%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
Fmoc-3-(1-naphthyl)-L-alanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H23NO4
Número CAS:
Peso molecular:
437.49
Beilstein:
4829118
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Nome do produto
Fmoc-1-Nal-OH, ≥98.0%
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0%
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@H](Cc1cccc2ccccc12)NC(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C28H23NO4/c30-27(31)26(16-19-10-7-9-18-8-1-2-11-20(18)19)29-28(32)33-17-25-23-14-5-3-12-21(23)22-13-4-6-15-24(22)25/h1-15,25-26H,16-17H2,(H,29,32)(H,30,31)/t26-/m0/s1
chave InChI
ORWNVJDLEMVDLV-SANMLTNESA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)