Documentos Principais
58446
Sigma-Aldrich
trans-4-(Fmoc-aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-Fmoc-tranexamic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H25NO4
Número CAS:
Peso molecular:
379.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@@H]1CC[C@H](CC1)CNC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C23H25NO4/c25-22(26)16-11-9-15(10-12-16)13-24-23(27)28-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-8,15-16,21H,9-14H2,(H,24,27)(H,25,26)/t15-,16-
chave InChI
MLMIBGARTUSGND-WKILWMFISA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)