Documentos Principais
47772
Sigma-Aldrich
Fmoc-2-Nal-OH
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis
Sinônimo(s):
Fmoc-3-(2-naphthyl)-L-alanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H23NO4
Número CAS:
Peso molecular:
437.49
Beilstein:
7668973
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Nome do produto
Fmoc-2-Nal-OH, ≥98.0% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@H](Cc1ccc2ccccc2c1)NC(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C28H23NO4/c30-27(31)26(16-18-13-14-19-7-1-2-8-20(19)15-18)29-28(32)33-17-25-23-11-5-3-9-21(23)22-10-4-6-12-24(22)25/h1-15,25-26H,16-17H2,(H,29,32)(H,30,31)/t26-/m0/s1
chave InChI
JYUTZJVERLGMQZ-SANMLTNESA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)