88424
3-(2-Thienyl)-L-alanine
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
(S)-α-Amino-2-thiophenepropionic acid, (S)-2-Amino-3-(2-thienyl)propionic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.0% (TLC)
forma
powder
atividade óptica
[α]20/D −30.5±1.5°, c = 1% in H2O
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
255-263 °C (dec.) (lit.)
~260 °C (dec.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](Cc1cccs1)C(O)=O
InChI
1S/C7H9NO2S/c8-6(7(9)10)4-5-2-1-3-11-5/h1-3,6H,4,8H2,(H,9,10)/t6-/m0/s1
chave InChI
WTOFYLAWDLQMBZ-LURJTMIESA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?