81956
3-(4-Pyridyl)-L-alanine
≥98.0%
Sinônimo(s):
4′-Aza-L-phenylalanine, (S)-2-Amino-3-(4-pyridyl)propionic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H10N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
166.18
Beilstein:
4351585
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0%
Formulário
crystals
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](Cc1ccncc1)C(O)=O
InChI
1S/C8H10N2O2/c9-7(8(11)12)5-6-1-3-10-4-2-6/h1-4,7H,5,9H2,(H,11,12)/t7-/m0/s1
chave InChI
FQFVANSXYKWQOT-ZETCQYMHSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Identification of inhibitors of the immunosuppressive enzyme IL4I1.
Marc Presset et al.
Bioorganic chemistry, 94, 103463-103463 (2019-12-10)