862126
3,4-Dehydro-DL-proline
98%
Sinônimo(s):
(±)-2,5-Dihydro-1H-pyrrole-2-carboxylic acid, (±)-3-Pyrroline-2-carboxylic acid
Ensaio
98%
forma
crystals
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
245 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C1NCC=C1
InChI
1S/C5H7NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h1-2,4,6H,3H2,(H,7,8)
chave InChI
OMGHIGVFLOPEHJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?