Documentos Principais
8.52039
Sigma-Aldrich
Fmoc-Thi-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-Thi-OH, N-α-Fmoc-β-thienyl-L-alanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H19NO4S
Número CAS:
Peso molecular:
393.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥96.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥99.0% (HPLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
pf
170-180 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C22H19NO4S/c24-21(25)20(12-14-6-5-11-28-14)23-22(26)27-13-19-17-9-3-1-7-15(17)16-8-2-4-10-18(16)19/h1-11,19-20H,12-13H2,(H,23,26)(H,24,25)/p-1/t20-/m0/s1
chave InChI
PXBMQFMUHRNKTG-FQEVSTJZSA-M
Descrição geral
Standard building block for introduction of thienylalanine by Fmoc SPPS. Useful replacement for Phe.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Ligação
Replaces: 04-12-1082
Nota de análise
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(157B)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Fmoc-Pro-OH ≥90% (HPLC)
Sigma-Aldrich
47636
Fmoc-Pro-OH
Fmoc-Gly-OH ≥98.0% (T)
Sigma-Aldrich
47627
Fmoc-Gly-OH
Fmoc-2-Nal-OH ≥98.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
47772
Fmoc-2-Nal-OH
Fmoc-Phe-OH 98%
Sigma-Aldrich
338338
Fmoc-Phe-OH