Key Documents
8.52062
Sigma-Aldrich
Fmoc-Tic-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-Tic-OH, N-1-Fmoc-L-1,2,3,4,-tetrahydro-isoquinoline-3-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H21NO4
Número CAS:
Peso molecular:
399.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥97.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
forma
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C25H21NO4/c27-24(28)23-13-16-7-1-2-8-17(16)14-26(23)25(29)30-15-22-20-11-5-3-9-18(20)19-10-4-6-12-21(19)22/h1-12,22-23H,13-15H2,(H,27,28)/p-1/t23-/m0/s1
chave InChI
LIRBCUNCXDZOOU-QHCPKHFHSA-M
Descrição geral
Standard building block for introduction of Tic amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] M. Vincent, et al. (1982) Tetrahedron Lett., 16, 1677.
[2] P. L. Julian, et al. (1984) J. Am. Chem. Soc., 79, 180.
[3] W. A. Kazmierski, et al. (1988) Tetrahedron Lett., 44, 697.
Ligação
Replaces: 04-12-1130
Nota de análise
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3