Key Documents
8.52074
Sigma-Aldrich
Fmoc-Dab(Boc)-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-Dab(Boc)-OH, N-α-Fmoc-N-γ-t.-Boc-L-diaminobutanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H28N2O6
Número CAS:
Peso molecular:
440.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥94.0% (acidimetric)
≥97.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
≥98% (perchloric acid titration)
forma
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Boc
amine
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C24H28N2O6/c1-24(2,3)32-22(29)25-13-12-20(21(27)28)26-23(30)31-14-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,25,29)(H,26,30)(H,27,28)/t20-/m0/s1
chave InChI
LIWKOFAHRLBNMG-FQEVSTJZSA-N
Descrição geral
Standard building block for introduction of diaminobutyric acid amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Ligação
Replaces: 04-12-1160
Nota de análise
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(0711)): ≥ 98 %
Purity (TLC(BAWP)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 94.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3