15402
Boc-Dap-OH
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
(S)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-aminopropionic acid, (S)-3-Amino-2-(tert-butoxycarbonyl)aminopropionic acid, (S)-3-Amino-2-(tert-butoxycarbonylamino)propanoic acid, 3-Amino-(tert-butoxycarbonyl)-L-alanine, Nα-BOC-(S)-β-aminoalanine, Nα-Boc-L-β-aminoalanine, N2-(tert-Butoxycarbonyl)-(S)-2,3-diaminopropionic acid, N2-tert-Butoxycarbonyl-L-2,3-diaminopropionic acid, Nα-Boc-L-2,3-diaminopropionic acid, Boc-Dpr-OH
Ensaio
≥98.0% (TLC)
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D +5.5±1°, c = 1% in methanol: water (1:1)
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Impurezas
~3% water
pf
210 °C (dec.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CN)C(O)=O
InChI
1S/C8H16N2O4/c1-8(2,3)14-7(13)10-5(4-9)6(11)12/h5H,4,9H2,1-3H3,(H,10,13)(H,11,12)/t5-/m0/s1
chave InChI
KRJLRVZLNABMAT-YFKPBYRVSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Protein assembly directed by synthetic molecular recognition motifs
- Solid phase synthesis of gramicidin S cyclic analogs with antibiotic and hemolytic activities
- Synthesis of HCV protease inhibitor modified analogs
- Solid phase synthesis of peptidic V1a receptor agonists
- Directed peptide assembly at lipid-water interface
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?