32830
L-2,4-Diaminobutyric acid dihydrochloride
≥95.0%
Sinônimo(s):
(2S)-2,4-Diaminobutanoic acid dihydrochloride, L-2,4-Diaminobutanoic acid dihydrochloride
Ensaio
≥95.0% (AT)
≥95.0%
atividade óptica
[α]20/D +14.5±1.5°, c = 3.67% in H2O
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
197-200 °C (dec.)
solubilidade
water: soluble 0.5 g/10 mL
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.NCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H10N2O2.2ClH/c5-2-1-3(6)4(7)8;;/h3H,1-2,5-6H2,(H,7,8);2*1H/t3-;;/m0../s1
chave InChI
CKAAWCHIBBNLOJ-QTNFYWBSSA-N
Aplicação
Atenção
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)