Documentos Principais
704180
Sigma-Aldrich
DL-2,4-Diaminobutyric-3,3,4,4-d4 acid dihydrochloride
98 atom % D, 98% (CP)
Sinônimo(s):
DL-2,4-Diaminobutanoic-3,3,4,4-d4 acid dihydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
NH2CD2CD2CH(NH2)COOH .2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
195.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
Formulário
powder
peso molecular
195.01 by atom % calculation
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
197 °C (dec.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C(N)C(O)=O
InChI
1S/C4H10N2O2.2ClH/c5-2-1-3(6)4(7)8;;/h3H,1-2,5-6H2,(H,7,8);2*1H/i1D2,2D2;;
chave InChI
CKAAWCHIBBNLOJ-RIZDZYNXSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)