Documentos Principais
8.52336
Sigma-Aldrich
Fmoc-Agp(Boc)2-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-Agp(Boc)2-OH, N-α-Fmoc-N,NÆ-γ-di-t.-butoxycarbonyl-L-diaminobutanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C29H36N4O8
Número CAS:
Peso molecular:
568.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥90.0% (acidimetric)
≥95.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Boc
Fmoc
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
N([C@@H](CN=C(NC(=O)OC(C)(C)C)NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C29H36N4O8/c1-28(2,3)40-26(37)32-24(33-27(38)41-29(4,5)6)30-15-22(23(34)35)31-25(36)39-16-21-19-13-9-7-11-17(19)18-12-8-10-14-20(18)21/h7-14,21-22H,15-16H2,1-6H3,(H,31,36)(H,34,35)(H2,30,32,33,37,38)/t22-/m0/s1
chave InChI
KWUNKMXCVKSAEL-QFIPXVFZSA-N
Descrição geral
Fmoc-Agb(Boc)2-OH is a useful tool for the introduction of shortened arginine analog, Agb, during Fmoc SPPS. It can be used in exactly the same manner as Fmoc-Arg(Pbf)-OH.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] R. Karstad, et. al. (2012) J. Med. Chem., 55, 6294.
[2] L.Z. Yan, et. al. (2011) , J. Pept. Sci., 17, 383.
Nota de análise
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 90.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -12.0 - -8.0 °
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2