Documentos Principais
8.52266
Sigma-Aldrich
Fmoc-hCys(Trt)-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-hCys(Trt)-OH, Fmoc-S-trityl-L-homocysteine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C38H33NO4S
Número CAS:
Peso molecular:
599.74
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
≥97% (TLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
thiol
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
S(CC[C@H](NC(=O)OCC4c5c(cccc5)c6c4cccc6)C(=O)O)C(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C38H33NO4S/c40-36(41)35(39-37(42)43-26-34-32-22-12-10-20-30(32)31-21-11-13-23-33(31)34)24-25-44-38(27-14-4-1-5-15-27,28-16-6-2-7-17-28)29-18-8-3-9-19-29/h1-23,34-35H,24-26H2,(H,39,42)(H,40,41)/t35-/m0/s1
chave InChI
FKBGJLDYRSFHBT-DHUJRADRSA-N
Descrição geral
Fmoc-homoCys(Trt)-OH is a useful tool for the introduction of homocysteine during Fmoc SPPS. It can be used in exactly the same manner as Fmoc-Cys(Trt)-OH.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Nota de análise
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 98.0 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1