15456
Boc-Lys-OH
≥99.0% (NT)
Sinônimo(s):
Nα-(tert-Butoxycarbonyl)-L-lysine, Nα-Boc-L-lysine
Ensaio
≥99.0% (NT)
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D +4.6±0.5°, c = 2% in H2O
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
pf
~205 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(O)=O
InChI
1S/C11H22N2O4/c1-11(2,3)17-10(16)13-8(9(14)15)6-4-5-7-12/h8H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-/m0/s1
chave InChI
DQUHYEDEGRNAFO-QMMMGPOBSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?