15500
Boc-Ser-OH
≥99.0% (T), for peptide synthesis
Sinônimo(s):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine, Boc-L-serine
About This Item
Produtos recomendados
product name
Boc-Ser-OH, ≥99.0% (T)
Ensaio
≥99.0% (T)
atividade óptica
[α]20/D −3.5±0.5°, c = 2% in acetic acid
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
pf
91 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO5/c1-8(2,3)14-7(13)9-5(4-10)6(11)12/h5,10H,4H2,1-3H3,(H,9,13)(H,11,12)/t5-/m0/s1
chave InChI
FHOAKXBXYSJBGX-YFKPBYRVSA-N
Aplicação
- 2-(N-Fmoc)-3-(N-Boc-N-methoxy)-diaminopropanoic acid (Fmoc: 9-fluorenylmethoxycarbonyl; Boc: t-butyloxycarbonyl)
- Boc-Ser-Leu-OMe
- cyclic peptide synthesis
- benzylsulfonyl-D-Ser-Ser-4-amidinobenzylamide
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?