Documentos Principais
446068
Sigma-Aldrich
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-serine methyl ester
97%
Sinônimo(s):
N-Boc-(D)-Serine methyl ester
About This Item
Fórmula linear:
HOCH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
219.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]25/D +18.8°, c = 5 in methanol
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
índice de refração
n20/D 1.453 (lit.)
p.e.
215 °C (lit.)
densidade
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)[C@@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO5/c1-9(2,3)15-8(13)10-6(5-11)7(12)14-4/h6,11H,5H2,1-4H3,(H,10,13)/t6-/m1/s1
chave InChI
SANNKFASHWONFD-ZCFIWIBFSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)