15390
Boc-Ser(Bzl)-OH
≥99.0% (T)
Sinônimo(s):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-O-benzyl-L-serine, Boc-O-benzyl-L-serine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.0% (T)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D +20±1°, c = 2% in ethanol: water (4:1)
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
pf
58-60 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](COCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H21NO5/c1-15(2,3)21-14(19)16-12(13(17)18)10-20-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m0/s1
chave InChI
DMBKPDOAQVGTST-LBPRGKRZSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
With a growing peptide drug market the fast, reliable and uncomplicated synthesis of peptides is of paramount importance.