Documentos Principais
8.53020
Sigma-Aldrich
Boc-Ser-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Boc-Ser-OH, N-α-t.-Boc-L-serine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H15NO5
Número CAS:
Peso molecular:
205.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Número do índice EC:
221-867-3
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N(C(CO)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H15NO5/c1-8(2,3)14-7(13)9-5(4-10)6(11)12/h5,10H,4H2,1-3H3,(H,9,13)(H,11,12)
chave InChI
FHOAKXBXYSJBGX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
N-α-Boc protection serine derivative with an unprotected hydroxyl group.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Ligação
Replaces: 04-12-0078
Nota de análise
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(0110)): ≥ 98 %
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3