412201
L-Serine methyl ester hydrochloride
98%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
L-Serine methyl ester·HCl
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
L-Serine methyl ester hydrochloride, 98%
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D +3.4°, c = 4 in methanol
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
163 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cl.COC(=O)[C@@H](N)CO
InChI
1S/C4H9NO3.ClH/c1-8-4(7)3(5)2-6;/h3,6H,2,5H2,1H3;1H/t3-;/m0./s1
chave InChI
NDBQJIBNNUJNHA-DFWYDOINSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?