850489
L-Tyrosine methyl ester hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
atividade óptica
[α]25/D +74.0°, c = 3 in pyridine
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
192 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.COC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H13NO3.ClH/c1-14-10(13)9(11)6-7-2-4-8(12)5-3-7;/h2-5,9,12H,6,11H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
chave InChI
VXYFARNRGZWHTJ-FVGYRXGTSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?