15380
Boc-Ala-OH
≥99.0% (TLC), for peptide synthesis
Sinônimo(s):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-alanine, Boc-L-alanine
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Boc-Ala-OH, ≥99.0% (TLC)
Ensaio
≥99.0% (TLC)
atividade óptica
[α]20/D −25±1°, c = 2% in acetic acid
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction type: C-H Activation
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
pf
79-83 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
amine
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m0/s1
chave InChI
QVHJQCGUWFKTSE-YFKPBYRVSA-N
Aplicação
- In the preparation of N-propargylalanine, a key precursor to generate N-(3-aryl)propylated alanine residues.
- In the resolution of racemic mixture of 3,3′-bis(benzyloxy)-1,1′-binaphthalene-2,2′-diol.
- In the one-pot synthesis of hybrid tripeptidomimetics containing both amide and imide functionalities.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
With a growing peptide drug market the fast, reliable and uncomplicated synthesis of peptides is of paramount importance.