15420
Boc-Gly-OH
≥99.0% (T), for peptide synthesis
Sinônimo(s):
N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine, Boc-glycine
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Boc-Gly-OH, ≥99.0% (T)
Ensaio
≥99.0% (T)
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
resíduo de ignição
≤0.05%
pf
86-89 °C (lit.)
86-89 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C7H13NO4/c1-7(2,3)12-6(11)8-4-5(9)10/h4H2,1-3H3,(H,8,11)(H,9,10)
chave InChI
VRPJIFMKZZEXLR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- For the esterification reaction to synthesize N-Boc amino acid esters for peptide chemistry.
- For the synthesis of tripeptide H-Gly-Pro-Glu-OH, analogs of neuroprotective drugs.
- As a promoter for the allylation of hydrazones and isatin.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
With a growing peptide drug market the fast, reliable and uncomplicated synthesis of peptides is of paramount importance.