Key Documents
05567
Supelco
N-Acetyl-d3-glufosinate
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
2-(Acetyl-d3-amino)-4-(hydroxymethylphosphinyl)butanoic acid, Glufosinate-N-acetyl-d3
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7D3H11NO5P
Número CAS:
Peso molecular:
226.18
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezas
≤1.0% water
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Glyphosate PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45521
Glyphosate
Ethephon ≥96% (titration)
Sigma-Aldrich
C0143
Ethephon