90479
Glyphosate-2-13C,15N
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
Ensaio
≥99% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezas
≤0.5% water
pf
230 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[13CH2][15NH]CP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/i1+1,4+1
chave InChI
XDDAORKBJWWYJS-VFZPYAPFSA-N
Aplicação
Nota de análise
15N enrichment ≥98 atom% based upon labeld precursor
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Glyphosate and related compounds are measured in oatmeal and infant cereal using ion-exchange polymer-based particles for HPLC and SPE. Low level detection was obtained.