606502
Glyphosate-2-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
N-(Phosphonomethyl)glycine-2-13C
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
pf
230 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
agriculture
environmental
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[13CH2]NCP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/i1+1
chave InChI
XDDAORKBJWWYJS-OUBTZVSYSA-N
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)