34018
Diuron-d6
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
3-(3,4-Dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea-d6
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])N(C(=O)Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C9H10Cl2N2O/c1-13(2)9(14)12-6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,1-2H3,(H,12,14)/i1D3,2D3
chave InChI
XMTQQYYKAHVGBJ-WFGJKAKNSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Sewage sludge using liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
- Water samples using stir bar sorptive extraction and liquid desorption coupled to liquid chromatography-tandem mass spectrometry (SBSE-LD-LC-MSMS).
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Blood
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)