Documentos Principais
55639
Supelco
Tebuconazole-(tert-butyl-d9)
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
Tebuconazole-d9
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16D9H13ClN3O
Número CAS:
Peso molecular:
316.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
77101502
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
pureza isotópica
≥97 atom % D
linha de produto
PESTANAL®
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
ClC(C=C1)=CC=C1CCC(C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(O)CN2N=CN=C2
InChI
1S/C16H22ClN3O/c1-15(2,3)16(21,10-20-12-18-11-19-20)9-8-13-4-6-14(17)7-5-13/h4-7,11-12,21H,8-10H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3
chave InChI
PXMNMQRDXWABCY-GQALSZNTSA-N
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Diuron-d6 PESTANAL®, analytical standard
Supelco
34018
Diuron-d6
Imidacloprid-d4 PESTANAL®, analytical standard
Supelco
34170
Imidacloprid-d4
Cyproconazol PESTANAL®, analytical standard
Supelco
46068
Cyproconazol