34053
Atrazine-d5
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
2-Chloro-4-pentadeuteroethylamino-6-isopropylamino-1,3,5-triazine
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Nc1nc(Cl)nc(NC(C)C)n1
InChI
1S/C8H14ClN5/c1-4-10-7-12-6(9)13-8(14-7)11-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3,(H2,10,11,12,13,14)/i1D3,4D2
chave InChI
MXWJVTOOROXGIU-SGEUAGPISA-N
Descrição geral
Aplicação
determination of atrazine in water and soil samples using isotope dilution gas chromatography coupled with mass spectrometry.
Atrazine-d5 may also be used as an internal standard for the estimation of atrazine in water samples using solid-phase extraction and polar organic chemical integrative samplers (POCIS) followed by liquid chromatography with electrospray ionization-tandem mass spectrometry.(LC-ESI-MS/MS).
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Heart
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?