46447
Trifloxystrobin
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
Methyl (E)-α-methoxyimino-2-[(E)-1-(3-trifluoromethylphenyl)ethylidenaminooxymethyl]phenylacetate
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CO\N=C(\C(=O)OC)c1ccccc1CO\N=C(/C)c2cccc(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C20H19F3N2O4/c1-13(14-8-6-9-16(11-14)20(21,22)23)24-29-12-15-7-4-5-10-17(15)18(25-28-3)19(26)27-2/h4-11H,12H2,1-3H3/b24-13+,25-18+
chave InChI
ONCZDRURRATYFI-TVJDWZFNSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)