Documentos Principais
43293
Supelco
Tebuconazole-(trimethyl-13C3)
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C3C13H22ClN3O
Número CAS:
Peso molecular:
310.80
Número MDL:
Código UNSPSC:
77101502
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
pureza isotópica
≥99% 13C
linha de produto
PESTANAL®
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(cc1)CCC(O)(C[n]2ncnc2)C([13CH3])([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C16H22ClN3O/c1-15(2,3)16(21,10-20-12-18-11-19-20)9-8-13-4-6-14(17)7-5-13/h4-7,11-12,21H,8-10H2,1-3H3/i1+1,2+1,3+1
chave InChI
PXMNMQRDXWABCY-VMIGTVKRSA-N
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)