Documentos Principais
34513
Supelco
Etofenprox-(ethoxy-d5)
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
2-(4-Ethoxy-d5-phenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether, Etofenprox-d5
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25D5H23O3
Número CAS:
Peso molecular:
381.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(COCC1=CC=CC(OC2=CC=CC=C2)=C1)(C)C3=CC=C(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C=C3
InChI
1S/C25H28O3/c1-4-27-22-15-13-21(14-16-22)25(2,3)19-26-18-20-9-8-12-24(17-20)28-23-10-6-5-7-11-23/h5-17H,4,18-19H2,1-3H3/i1D3,4D2
chave InChI
YREQHYQNNWYQCJ-SGEUAGPISA-N
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)