Documentos Principais
34516
Supelco
Folpet-d4
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
2-(Trichloromethylsulfanyl)isoindole-d4-1,3-dione, 2-[(Trichloromethyl)thio]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione-d4, N-(Trichloromethylthio)phthalimide-d4
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9D4Cl3NO2S
Número CAS:
Peso molecular:
300.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
77101502
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)(Cl)SN1C(C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2C1=O)=O
InChI
1S/C9H4Cl3NO2S/c10-9(11,12)16-13-7(14)5-3-1-2-4-6(5)8(13)15/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
chave InChI
HKIOYBQGHSTUDB-RHQRLBAQSA-N
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)