05374
Phosmet-(dimethyl-d6)
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
Phosmet-d6
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
pf
70-75 °C
aplicação(ões)
agriculture
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1N(CSP(OC([2H])([2H])[2H])(OC([2H])([2H])[2H])=S)C(C2=CC=CC=C21)=O
InChI
1S/C11H12NO4PS2/c1-15-17(18,16-2)19-7-12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11(12)14/h3-6H,7H2,1-2H3/i1D3,2D3
chave InChI
LMNZTLDVJIUSHT-WFGJKAKNSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?