36978
Pesticide standard 17 solution
PESTANAL®, analytical standard, according to DIN 38407, in acetonitrile
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Agency
according to DIN 38407
linha de produto
PESTANAL®
qualidade
in acetonitrile
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Aplicação
Componentes
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
2 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?