94093
Parathion-methyl-d6 (dimethyl-d6)
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
O,O-Dimethyl-d6 O-(4-nitrophenyl) phosphorothioate, Methyl parathion-d6
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
pureza isotópica
≥99 atom % D
linha de produto
PESTANAL®
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
condição de armazenamento
under inert gas (Argon)
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
S=P(OC([2H])([2H])[2H])(OC([2H])([2H])[2H])OC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1
InChI
1S/C8H10NO5PS/c1-12-15(16,13-2)14-8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3
chave InChI
RLBIQVVOMOPOHC-WFGJKAKNSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
114.8 °F - open cup
Ponto de fulgor (°C)
46 °C - open cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?