Key Documents
805750
Sigma-Aldrich
Captan-3,3,4,5,6,6-d6
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9D6H2Cl3NO2S
Número CAS:
Peso molecular:
306.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
98% (CP)
forma
powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C1([2H])C2C(C(N(SC(Cl)(Cl)Cl)C2=O)=O)C([2H])([2H])C([2H])=C1[2H]
InChI
1S/C9H8Cl3NO2S/c10-9(11,12)16-13-7(14)5-3-1-2-4-6(5)8(13)15/h1-2,5-6H,3-4H2/i1D,2D,3D2,4D2
chave InChI
LDVVMCZRFWMZSG-TZCZJOIZSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Folpet PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32057
Folpet
Supel™ QuE Verde Tube, centrifuge tube volume 2 mL, pack of 100 ea
Supelco
55447-U
Supel QuE
Supel™ QuE Tube, centrifuge tube volume 15 mL, pack of 50 ea
Supelco
55442-U
Supel QuE