55442-U
Supel™ QuE Verde QuEChERS tube
Tube, centrifuge tube volume 15 mL, pack of 50 ea
Sinônimo(s):
QuEChERS
About This Item
Produtos recomendados
product name
Supel™ QuE, Tube, centrifuge tube volume 15 mL, pack of 50 ea
Materiais
polypropylene tube
Nível de qualidade
linha de produto
Supel™
composição
magnesium sulfate, 1200 mg
Supelclean™ ENVI-Carb™ Y, 80 mg
Supelclean™ PSA, 400 mg
Z-Sep+, 480 mg
embalagem
pack of 50 ea
técnica(s)
QuEChERS: suitable
volume do tubo de centrífuga
15 mL
Grupo ativo da matriz
PSA phase
carbon phase
zirconia-based phase
aplicação(ões)
food and beverages
Descrição geral
Usando o método QuEChERS, amostras alimentares/agrícolas são primeiramente extraídas com um solvente aquoso miscível (p. ex., acetonitrilo) na presença de grandes quantidades de sais (p. ex., cloreto de sódio e sulfato de magnésio) e/ou agentes tamponantes (p. ex., citrato) para induzir a separação da fase líquida e estabilizar pesticidas lábeis a ácidos e bases, respectivamente. Após a agitação e centrifugação, uma alíquota da fase orgânica é submetida a uma limpeza adicional com SPE. Diferentemente dos métodos tradicionais com tubos de SPE, na SPE dispersiva a limpeza é facilitada pela mistura de quantidades aparentes de SPE (p. ex., Supelclean PSA, ENVI-Carb e/ou Discovery DSC-18) com o extrato. Após a limpeza da amostra, a mistura é centrifugada e o sobrenadante resultante pode ser analisado diretamente ou pode ser submetido a mais um tratamento simples antes da análise.
A Supelco tem uma linha de frascos e tubos de centrífuga que contém quantidades pré-definidas de sais e sorventes de SPE para apoiar as configurações de método mais comuns atualmente.
Adequação
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Supel™ QuE Verde combines a novel carbon with zirconia coated silica (Z-Sep+) to provide an optimum balance between planar pesticide recovery and color removal.
Compared to conventional PSA/C18/GCB cleanup, cannabis extracts cleaned with the Supel QuE Verde mixture showed lower GC/MS background, and better recoveries for many pesticides.
Conteúdo relacionado
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.
Gas chromatography is a common analytic technique used to separate and analyze volatile compounds in the gas phase. GC is applied in many industries for quality control, and to identify and/or quantify compounds in a mixture.