Documentos
55486-U
Supelco
Supel QuE
Z-Sep+ Tube, pk of 50, centrifuge tube volume 15 mL , Shaker Compatible
Sinônimo(s):
QuEChERS
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Materiais
polypropylene tube
Nível de qualidade
linha de produto
Supel
composição
Z-Sep+, 500 mg
embalagem
pk of 50
técnica(s)
QuEChERS: suitable
volume do tubo de centrífuga
15 mL , Shaker Compatible
Grupo ativo da matriz
zirconia-based phase
aplicação(ões)
food and beverages
Descrição geral
A extração em fase sólida (SPE) dispersiva, comumente denominada de método “QuEChERS” (do inglês, Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe [rápido, fácil, barato, eficaz, robusto e seguro]), é uma técnica moderna de preparo de amostras que está se tornando cada vez mais popular no campo de análise de pesticidas com vários resíduos em produtos alimentares e agrícolas.
Usando o método QuEChERS, amostras alimentares/agrícolas são primeiramente extraídas com um solvente aquoso miscível (p. ex., acetonitrilo) na presença de grandes quantidades de sais (p. ex., cloreto de sódio e sulfato de magnésio) e/ou agentes tamponantes (p. ex., citrato) para induzir a separação da fase líquida e estabilizar pesticidas lábeis a ácidos e bases, respectivamente. Após a agitação e centrifugação, uma alíquota da fase orgânica é submetida a uma limpeza adicional com SPE. Diferentemente dos métodos tradicionais com tubos de SPE, na SPE dispersiva a limpeza é facilitada pela mistura de quantidades aparentes de SPE (p. ex., Supelclean PSA, ENVI-Carb e/ou Discovery DSC-18) com o extrato. Após a limpeza da amostra, a mistura é centrifugada e o sobrenadante resultante pode ser analisado diretamente ou pode ser submetido a mais um tratamento simples antes da análise.
A Supelco tem uma linha de frascos e tubos de centrífuga que contém quantidades pré-definidas de sais e sorventes de SPE para apoiar as configurações de método mais comuns atualmente.
Compatibilidade
Compatible with most QuEChERS shakers.
Outras notas
Supel QuE Z-Sep products enhance sample cleanup for complex matrices by effectively removing more fat and color from sample extracts than traditional phases for QuEChERS methods. By eliminating problematic matrix interferences, Z-Sep products provide more robust LC-MS and GC-MS methods. This proprietary technology can replace C18 and PSA in your current methods without additional method development.
Z-Sep+ is recommended for cleanup of samples containing greater than 15% fat.
Z-Sep/C18 is recommended for cleanup of samples containing less than 15% fat.
Z-Sep is recommended for cleanup of samples prior to analysis of hydrophobic analytes.
Informações legais
Certain uses of this product may be covered by the claims of one or more pending patent applications. For licensing inquiries please contact techserv@sial.com
AOAC is a registered trademark of AOAC International
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Lianzhu Wang et al.
Se pu = Chinese journal of chromatography, 33(5), 501-507 (2015-09-22)
A fast method based on QuEChERS methodology for the simultaneous determination of 32 sulfonylurea herbicide residues in sweet corns and green soybeans was developed using liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS). The clean-up effects of three dispersive sorbents were evaluated in
Darina Lankova et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 408(10), 2515-2525 (2016-02-11)
In this study, a novel analytical approach for the determination of 11 monohydroxylated polycyclic aromatic hydrocarbon metabolites (OH-PAHs) in urine was developed and validated. The rapid, simple and high-throughput sample preparation procedure based on ethyl acetate extraction and subsequent purification
Pol Herrero et al.
Journal of chromatography. A, 1339, 34-41 (2014-03-25)
A Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe (QuEChERS) extraction method followed by liquid chromatography-(Orbitrap) high resolution mass spectrometry was developed for the simultaneous determination of five benzotriazole, four benzothiazole and five benzenesulfonamide derivates in sewage sludge. While the method
Łukasz Rajski et al.
Journal of chromatography. A, 1304, 109-120 (2013-07-23)
Several extraction methods were evaluated in terms of recoveries and extraction precision for 113 pesticides in avocado: QuEChERS with various d-SPE clean-ups (Z-Sep, Z-Sep+, PSA+C18 and silica), miniLuke and ethyl acetate. Extracts were analysed using liquid chromatography coupled with triple
Jonatan V Dias et al.
Journal of chromatography. A, 1462, 8-18 (2016-08-11)
The goal of this work was to evaluate the efficiency of several sorbents on removal fats from edible oils (olive, soya and sunflower) during the clean-up step for posterior determination of 165 pesticides by UHPLC-QqQ-MS/MS system. The extraction procedure employed
Artigos
Pistachios contain approximately 45% fat, which can result in a significant amount of coextracted matrix in the acetonitrile extract generated using the QuEChERS procedure. A zirconia based adsorbent significantly reduces coextracted matrix prior to LC-MS or GC-MS.