Documentos Principais
52972-U
Supelco
Supelclean Z-Sep+ SPE Tube
About This Item
Código UNSPSC:
41104018
NACRES:
NB.21
Materiais
PE frit (20/40 μm)
polypropylene hardware
composição
Bed wt., 500 mg
embalagem
pk of 30 ×
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
volume
6 mL
aplicação(ões)
food and beverages
Descrição geral
This product was developed for pesticide residue analysis in livestock products. Use for samples that contain low or intermediate polarity pesticides.
Informações legais
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Supel™ QuE Z-Sep/C18 Tube, pk of 50, centrifuge tube volume 15 mL , Shaker Compatible
Supelco
55506-U
Supel QuE
Supel™ QuE Tube, centrifuge tube volume 15 mL, pack of 50 ea
Supelco
55442-U
Supel QuE
Supel™ QuE Acetate Tube, pk of 50, AOAC® 2007.01
Supelco
55234-U
Supel QuE
Supel™ QuE Non-Buffered Tube 1, pk of 50
Supelco
55294-U
Supel QuE