Documentos Principais
30673
Supelco
Thiacloprid-(thiazolidin ring-d4)
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
Thiacloprid-d4, [3-(6-Chloro-3-pyridinylmethyl)-2-thiazolidin-d4-ylidene]cyanamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10D4H5ClN4S
Peso molecular:
256.75
Número MDL:
Código UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
pureza isotópica
≥95 atom % D
linha de produto
PESTANAL®
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
agriculture
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=CC=C(CN2C([2H])([2H])C([2H])([2H])S/C2=N\C#N)C=N1
InChI
1S/C10H9ClN4S/c11-9-2-1-8(5-13-9)6-15-3-4-16-10(15)14-7-12/h1-2,5H,3-4,6H2/b14-10-/i3D2,4D2
chave InChI
HOKKPVIRMVDYPB-NPNQNPJSSA-N
Descrição geral
Find more information here: Neonicotinoids
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
Learn more about Neonicotinoids - active substances used in plant protection products to control harmful insects.
On Friday, April 27, 2018, the European Union decided to ban the use of three neonicotinoid insecticides from use on field crops, having deemed them dangerous to bees. This application demonstrates the analysis of these banned compounds and others from dandelion blossoms using QuEChERS and LC-MS.