68367
Prochloraz-(ethylene-d4)
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
N-Propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl-d4]-1H-imidazole-1-carboxamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
pureza isotópica
≥95.0 atom % D
linha de produto
PESTANAL®
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
agriculture
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O=C(N1C=NC=C1)N(CCC)C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC2=C(Cl)C=C(Cl)C=C2Cl
InChI
1S/C15H16Cl3N3O2/c1-2-4-20(15(22)21-5-3-19-10-21)6-7-23-14-12(17)8-11(16)9-13(14)18/h3,5,8-10H,2,4,6-7H2,1H3/i6D2,7D2
chave InChI
TVLSRXXIMLFWEO-KXGHAPEVSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?