Key Documents
59824
Supelco
Dimethoate-(O,O-dimethyl-d6)
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
O,O-Di(methyl-d3) S-methylcarbamoylmethyl phosphorodithioate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5D6H6NO3PS2
Número CAS:
Peso molecular:
235.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
77101502
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
pureza isotópica
≥99 atom % D
linha de produto
PESTANAL®
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
S=P(SCC(NC)=O)(OC([2H])([2H])[2H])OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H12NO3PS2/c1-6-5(7)4-12-10(11,8-2)9-3/h4H2,1-3H3,(H,6,7)/i2D3,3D3
chave InChI
MCWXGJITAZMZEV-XERRXZQWSA-N
Nota de análise
identification (LC-MS): identity conforms
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)