07752
Metolachlor-(2-ethyl-6-methylphenyl-d11)
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
Metolachlor-d11
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
pureza isotópica
≥98 atom % D
linha de produto
PESTANAL®
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c(c(N(C(C)COC)C(=O)CCl)c(c1[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C15H22ClNO2/c1-5-13-8-6-7-11(2)15(13)17(14(18)9-16)12(3)10-19-4/h6-8,12H,5,9-10H2,1-4H3/i1D3,2D3,5D2,6D,7D,8D
chave InChI
WVQBLGZPHOPPFO-ZPOKHESBSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?