Documentos Principais
05351
Supelco
Propoxur-(isopropoxy-d7)
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
2-Isopropoxy-d7-phenyl N-methylcarbamate, Propoxur-d7
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11D7H8NO3
Peso molecular:
216.28
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
agriculture
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Chlorpropham PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45393
Chlorpropham
Butyl acetate suitable for HPLC, 99.7%
Sigma-Aldrich
270687
Butyl acetate