91799
Terbuthylazine-(ethyl-d5)
analytical standard
Sinônimo(s):
N2-tert-Butyl-6-chloro-N4-ethyl-d5-1,3,5-triazine-2,4-diamine, Terbuthylazine-d5
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=NC(NC(C)(C)C)=NC(NC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=N1
InChI
1S/C9H16ClN5/c1-5-11-7-12-6(10)13-8(14-7)15-9(2,3)4/h5H2,1-4H3,(H2,11,12,13,14,15)/i1D3,5D2
chave InChI
FZXISNSWEXTPMF-RPIBLTHZSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)