C0143
Ethephon
≥96% (titration)
Sinônimo(s):
2-Chloroethylphosphonic acid, Ethephon
Ensaio
≥96% (titration)
Formulário
solid
pf
70-72 °C (lit.)
aplicação(ões)
agriculture
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OP(O)(=O)CCCl
InChI
1S/C2H6ClO3P/c3-1-2-7(4,5)6/h1-2H2,(H2,4,5,6)
chave InChI
UDPGUMQDCGORJQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?