56519
TraceCERT® Multiresidue Pesticide Standard Mix #7
in acetonitrile, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
TraceCERT®
Nível de qualidade
grau
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
concentração
in acetonitrile
100 μg/mL each component in acetonitrile
100 μg/mL in acetonitrile
aplicação(ões)
cannabis testing
food and beverages
(pesticide residue testing)
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Outras notas
Informações legais
Analito
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)