56908
TraceCERT® Multiresidue Pesticide Standard Mix #8
in tert-butyl methyl ether, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
concentração
in tert-butyl methyl ether
100 μg/mL each component in tert-butyl methyl ether
100 μg/mL in tert-butyl methyl ether
aplicação(ões)
cannabis testing
food and beverages
(pesticide residue testing)
formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Componentes
Endosulfan sulfate
alpha-Endosulfan
beta-Endosulfan
Etridiazole
Fenvalerate
Kinoprene-S
MGK-264
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-18.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
-28 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)