Documentos Principais
62045
Supelco
TraceCERT® Multiresidue Pesticide Standard Mix #11
in acetonitrile, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Código UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
linha de produto
TraceCERT®
Nível de qualidade
grau
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
concentração
in acetonitrile
400 μg/mL each component in acetonitrile
aplicação(ões)
cannabis testing
food and beverages
(pesticide residue testing)
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to the SI through a primary reference material from an NMI, e.g. NIST, NRC or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Outras notas
3 components. When combined with other mixes, suitable for use in meeting the requirements of mulitple jurisdictions for pesticide testing of cannabis products
Check out our entire range of pesticide mixes for Cannabis testing
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Analito
Descrição
    Aldicarb
    Chlorfenapyr
    Spiromesifen
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)